Calcio sulfato, Drierite™ 10-20 mesh for drying, with indicator (cobalt (II) chloride)
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Peligro
Sinónimos: Sulfato de calcio
350010020 350015000 350010100
ACRO350010020EA 321 EUR
ACRO350010020 ACRO350015000 ACRO350010100
Calcio sulfato, Drierite™ 10-20 mesh for drying, with indicator (cobalt (II) chloride)
Calcio sulfato
Formula: CaO₄S
MW: 136.14 g/mol
Pto. de fusión: 1450 °C (desc.)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00010912
Núm. CAS: 7778-18-9
EINECS: 231-900-3
UN: 3077
ADR: 9 III
Índice Merck: 13,01711
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Blue Irregular granules
Water ≤0.3 %
Particle size 10 to 20 mesh
Composition ≤2 % (CoCl2) Typical of fatty acids: