Calcio sulfato, Drierite™ 6 mesh desecante, with indicator (cobalt (II) chloride)
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Peligro
Sinónimos: Sulfato de calcio
43064.TD 43064.XA
43064.TDEA 59.1 EUR
43064.TD 43064.XA
Calcio sulfato, Drierite™ 6 mesh desecante, with indicator (cobalt (II) chloride)
Calcio sulfato
CAS No.: 7778-18-9 Physical Form: Granular, -6 Mesh Sensitivity: Hygroscopic Appearance: Blue to pink Odour: Odourless Merck Reference: 14,1706 MDL No.: MFCD00010912
Formula: CaO₄S
MW: 136.14 g/mol
Pto. de fusión: 1350
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00010912
Núm. CAS: 7778-18-9
EINECS: 231-900-3
UN: 3077
ADR: 9 III
Índice Merck: 14,1706