Calcio sulfato, Drierite™ 6 mm (4 mesh) desecante, with indicator (cobalt (II) chloride)
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Peligro
|
43065.TD
43065.XA
43065.TDEA
54.9
EUR
43065.TD
43065.XA
Calcio sulfato, Drierite™ 6 mm (4 mesh) desecante, with indicator (cobalt (II) chloride)
Calcio sulfato
CAS No.: 7778-18-9
Physical Form: Granular, -4+6 Mesh
Sensitivity: Hygroscopic
Appearance: Blue to pink
Odour: Odourless
Merck Reference: 14,1706
MDL No.: MFCD00010912
Formula:
CaO₄S Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00010912 Núm. CAS: 7778-18-9 EINECS: 231-900-3 UN: 3077 ADR: 9,III Índice Merck: 14,1706 |