2-Bromo-2-buteno ≥98.0% (por GC) estabilizado
Proveedor: TCI
|
Peligro
|
Estabilización:
Stabilised with copper chip
B1412-25G
B1412-500G
TCIAB1412-25GEA
42
EUR
TCIAB1412-25G
TCIAB1412-500G
2-Bromo-2-buteno ≥98.0% (por GC) estabilizado
2-Bromo-2-buteno
Formula:
C₄H₇Br MW: 135 g/mol Pto. Ebullición: 82 °C (1013 hPa) Densidad: 1,32 g/cm³ (20 °C) Pto. de inflamación: 18°C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00000141 Núm. CAS: 13294-71-8 EINECS: 236-316-2 UN: 1993 ADR: 3,II |
Resultados test especificaciones
Purity (GC) | min. 98.0 % (total of isomer) |
Learn more
About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...