1,3-Dicloropropeno cis- and trans-mixture ≥92.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Peligro
D0405-25G D0405-500G
TCIAD0405-25GEA 17 EUR
TCIAD0405-25G TCIAD0405-500G
1,3-Dicloropropeno cis- and trans-mixture ≥92.0% (por GC)
1,3-Dicloropropeno
Formula: C₃H₄Cl₂
Pto. Ebullición: 108 °C (1013 hPa)
Densidad: 1,25 g/cm³ (0 °C)
Pto. de inflamación: 25°C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00000985
Núm. CAS: 542-75-6
EINECS: 208-826-5
UN: 2047
ADR: 3,III
Índice Merck: 14,03075
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=41d8f04fba9c6f31fd7631e3ff0c39b9df2e4e66&vid=2bde8bc27aeba9f18e6da3a78ab7f696dfec4a12&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Colorless to Light yellow to Light orange clear liquid
Purity (GC) min. 92.0 % (total of isomers)