2-Octeno cis- and trans-mixture ≥98.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Peligro
O0042-25ML O0042-500ML
TCIAO0042-25MLEA 46 EUR
TCIAO0042-25ML TCIAO0042-500ML
2-Octeno cis- and trans-mixture ≥98.0% (por GC)
2-Octeno
Formula: C₈H₁₆
Pto. Ebullición: 125°C
Pto. de fusión: –106,8 °C
Densidad: 0,7235 g/cm³ (20 °C)
Pto. de inflamación: 21°C
Número MDL: MFCD00009532
Núm. CAS: 111-67-1
EINECS: 203-894-2
UN: 3295
ADR: 3,II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=6d27e5737540d6642ac49357d7d30b6dcf1063dc&vid=cccf445718dd8781895589e3c1136bb3a8783208&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 % (total of isomers)