2,6-Dimetilciclohexanona (Mezcla de isómeros) ≥98.0% (por GC)
Proveedor: TCI
|
Atención
|
D1280-25ML
D1280-250ML
TCIAD1280-25MLEA
50
EUR
TCIAD1280-25ML
TCIAD1280-250ML
2,6-Dimetilciclohexanona (Mezcla de isómeros) ≥98.0% (por GC)
2,6-Dimetilciclohexanona
Formula:
C₈H₁₄O MW: 126.2 g/mol Pto. Ebullición: 174 Pto. de inflamación: 51°C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00001637 Núm. CAS: 2816-57-1 EINECS: 220-570-6 UN: 1224 ADR: 3 III |
|
Resultados test especificaciones
Appearance | Colorless to Light yellow clear liquid |
Purity (GC) | min. 98.0 % (total of isomers) |