2-Metilciclohexanol cis- and trans-mixture ≥98.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Atención
M0194-25ML M0194-500ML
TCIAM0194-25MLEA 22 EUR
TCIAM0194-25ML TCIAM0194-500ML
2-Metilciclohexanol cis- and trans-mixture ≥98.0% (por GC)
2-Metilciclohexanol
Formula: C₇H₁₄O
Pto. Ebullición: 163 °C (1013 hPa)
Pto. de fusión: –38 °C
Densidad: 0,921 g/cm³ (20 °C)
Pto. de inflamación: 58°C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00001443
Núm. CAS: 583-59-5
EINECS: 209-512-0
UN: 2617
ADR: 3,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=cc1b47e9ebe1b630fa87ab770fe0a1f850d3f419&vid=5c45062829ee5d39a2518603185edae4a84e679e&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 % (total of isomers)