3-Metilciclohexanol cis- and trans-mixture ≥98.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Atención
M0195-25ML M0195-500ML
TCIAM0195-25MLEA 24 EUR
TCIAM0195-25ML TCIAM0195-500ML
3-Metilciclohexanol cis- and trans-mixture ≥98.0% (por GC)
3-Metilciclohexanol
Formula: C₇H₁₄O
Pto. Ebullición: 171 - 173 °C (1013 hPa)
Pto. de fusión: –74 °C
Densidad: 0,9158 g/cm³ (20 °C)
Pto. de inflamación: 62°C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00001446
Núm. CAS: 591-23-1
EINECS: 209-709-1
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=e9fdf6db7f8e4cab7731c5bdadf428055c538478&vid=9c53cf3192a4f7e3b8a412bf8239772fc89acc15&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 % (total of isomers)