4-terc-Butilciclohexanol cis- and trans-mixture ≥98.0% (por GC)
Proveedor: TCI
B0383-25G
B0383-500G
TCIAB0383-25GEA
18
EUR
TCIAB0383-25G
TCIAB0383-500G
4-terc-Butilciclohexanol cis- and trans-mixture ≥98.0% (por GC)
4-terc-Butilciclohexanol
Formula:
C₁₀H₂₀O Pto. Ebullición: 214 °C (1013 hPa) Pto. de fusión: 57 °C Densidad: 0,87 g/cm³ (80 °C) Temperatura de almacenaje: Nevera |
Número MDL:
MFCD00001473 Núm. CAS: 98-52-2 EINECS: 202-676-4 |
|
Resultados test especificaciones
Appearance | White to Almost white powder to crystal |
Purity (GC) | min. 98.0 % (total of isomers) |
Melting point | 64.0 to 71.0 deg-C |
Solubility in Methanol | almost transparency |