4-Metilciclohexanol cis- and trans-mixture ≥98.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Atención
M0196-25ML M0196-500ML
TCIAM0196-25MLEA 17 EUR
TCIAM0196-25ML TCIAM0196-500ML
4-Metilciclohexanol cis- and trans-mixture ≥98.0% (por GC)
4-Metilciclohexanol
Formula: C₇H₁₄O
Pto. Ebullición: 171 °C (1013 hPa)
Pto. de fusión: –50 °C
Densidad: 0,9328 g/cm³ (0 °C)
Pto. de inflamación: 68°C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00001449
Núm. CAS: 589-91-3
EINECS: 209-664-8
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=a57c42b3bb51bb99954db8aba502fbad6759b696&vid=0e09aac68af8ee06673ee423f57a7dba23f6e867&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 % (total of isomer)