1,3-Dimetilciclohexano cis- and trans-mixture ≥97.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Peligro
Sinónimos: Hexahydro-m-xylene
D0699-25ML D0699-500ML
TCIAD0699-25MLEA 30 EUR
TCIAD0699-25ML TCIAD0699-500ML
1,3-Dimetilciclohexano cis- and trans-mixture ≥97.0% (por GC)
1,3-Dimetilciclohexano
Formula: C₈H₁₆
MW: 112,22 g/mol
Pto. Ebullición: 120 °C (1013 hPa)
Densidad: 0,7672 g/cm³ (20 °C)
Pto. de inflamación: 6°C
Número MDL: MFCD00064173
Núm. CAS: 591-21-9
EINECS: 209-707-0
UN: 2263
ADR: 3,II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=a80166c234a7afc038f689d59b5027d5663f7307&vid=da7af2b7a414d63dd5da1ca7322b3ea806d3c8d1&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 97.0 % (total of isomers)