1,4-Dimetilciclohexano cis- and trans-mixture ≥98.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Peligro
Sinónimos: Hexahydro-p-xylene
D0700-25ML D0700-500ML
TCIAD0700-25MLEA 39 EUR
TCIAD0700-25ML TCIAD0700-500ML
1,4-Dimetilciclohexano cis- and trans-mixture ≥98.0% (por GC)
1,4-Dimetilciclohexano
Formula: C₈H₁₆
MW: 112,22 g/mol
Pto. Ebullición: 120 °C (1013 hPa)
Pto. de fusión: –87 °C
Densidad: 0,77 g/cm³ (20 °C)
Pto. de inflamación: 10°C
Número MDL: MFCD00001508
Núm. CAS: 589-90-2
EINECS: 209-663-2
UN: 2263
ADR: 3,II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=e6b61e1e590b3a20f94b2412109c27fccb70f271&vid=fbb2977156f52e3cd8ec484abb1370c9be4fd492&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 % (total of isomers)