Tetrahidro-2,5-dimetoxifurano cis- and trans-mixture ≥98.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Atención
D0986-25G D0986-500G D0986-100G
TCIAD0986-25GEA 18 EUR
TCIAD0986-25G TCIAD0986-500G TCIAD0986-100G
Tetrahidro-2,5-dimetoxifurano cis- and trans-mixture ≥98.0% (por GC)
Tetrahidro-2,5-dimetoxifurano
Formula: C₆H₁₂O₃
MW: 132,16 g/mol
Pto. Ebullición: 146°C
Pto. de fusión: –45 °C
Densidad: 1,021 g/cm³ (20 °C)
Pto. de inflamación: 35°C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00005359
Núm. CAS: 696-59-3
EINECS: 211-797-1
UN: 1993
ADR: 3,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=0a91ec5793d95fc8546ffe5e12ce8f6b1929218b&vid=e186ba365d0a34a40f89c56f92b310528e41f8d3&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 % (total of isomer)