Ácido 2-Furanborónico (contains varying amounts of Anhydride)
Proveedor: TCI
Atención
F0394-1G F0394-5G
TCIAF0394-1GEA 24 EUR
TCIAF0394-1G TCIAF0394-5G
Ácido 2-Furanborónico (contains varying amounts of Anhydride)
Ácido 2-Furanborónico
Formula: C₄H₅BO₃
Temperatura de almacenaje: Congelador
Número MDL: MFCD00799544
Núm. CAS: 13331-23-2
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=6d398a0ffa9dd3505343d814e60157c9f23334a9&vid=6d398a0ffa9dd3505343d814e60157c9f23334a9&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Yellow to Orange powder to crystal
Purity (Neutralization titration) 97.0 to 119.0 %