Bromuro de (4-carboxibutil)trifenilfosfonio ≥98.0% (by HPLC, titration analysis)
Proveedor: TCI
Atención
Sinónimos: (4-Carboxybut-1-yl)(triphenyl)phosphonium bromide
C1061-25G C1061-250G
TCIAC1061-25GEA 50 EUR
TCIAC1061-25G TCIAC1061-250G
Bromuro de (4-carboxibutil)trifenilfosfonio ≥98.0% (by HPLC, titration analysis)
Bromuro de (4-carboxibutil)trifenilfosfonio
Formula: C₂₃H₂₄BrO₂P
MW: 443.32 g/mol
Número MDL: MFCD00011906
Núm. CAS: 17814-85-6
EINECS: 241-782-5
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=d629b6738d690d0cc076820775025e0ffba531c5&vid=d629b6738d690d0cc076820775025e0ffba531c5&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
Melting point 205.0 to 209.0 deg-C
Solubility in Methanol almost transparency