Metacrilato de butilo ≥99.0% (por GC) estabilizado

Proveedor: TCI
Atención

Sinónimos: Methacrylic acid butyl ester

Estabilización: estabilizado con hidroquinona

M0081-25ML M0081-500ML
TCIAM0081-25MLEA 16 EUR
TCIAM0081-25ML TCIAM0081-500ML
Metacrilato de butilo ≥99.0% (por GC) estabilizado
Metacrilato de butilo
Formula: C₈H₁₄O₂
MW: 142.2 g/mol
Pto. Ebullición: 164°C
Pto. de fusión: –25°C
Pto. de inflamación: 51°C
Número MDL: MFCD00009444
Núm. CAS: 97-88-1
EINECS: 202-615-1
UN: 2227
ADR: 3 III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=d2305e62130b6fcb7333e0b1315debb3dd53ee8c&vid=d2305e62130b6fcb7333e0b1315debb3dd53ee8c&prid=web&clid=SAPDAM

Order Now

Resultados test especificaciones

Appearance Colorless clear liquid
Purity (GC) min. 99.0 %


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Más About VWR