Ácido 4-(hidroximetil)benzoico ≥98.0% (by titrimetric analysis)
Proveedor: TCI
Atención
Sinónimos: HMBA
H0769-10G H0769-25G
TCIAH0769-10GEA 91 EUR
TCIAH0769-10G TCIAH0769-25G
Ácido 4-(hidroximetil)benzoico ≥98.0% (by titrimetric analysis)
Ácido 4-(hidroximetil)benzoico
Formula: C₈H₈O₃
MW: 152.15 g/mol
Pto. de fusión: 183°C
Número MDL: MFCD00017598
Núm. CAS: 3006-96-0
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=4b3928333e38d41f69aff8873a4582c57dc84fbe&vid=4b3928333e38d41f69aff8873a4582c57dc84fbe&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 97.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
Solubility in hot Methanol almost transparency