Cloruro de heptafluorobutirilo ≥95.0% (por GC) for heptafluorobutyration
Proveedor: TCI
Peligro
Sinónimos: Cloruro de 2,2,3,3,4,4,4-heptafluorobutirilo
H0508-25G H0508-5G
TCIAH0508-25GEA 97 EUR
TCIAH0508-25G TCIAH0508-5G
Cloruro de heptafluorobutirilo ≥95.0% (por GC) for heptafluorobutyration
Cloruro de heptafluorobutirilo
Formula: C₄ClF₇O
MW: 232,48 g/mol
Pto. Ebullición: 39°C
Densidad: 1,55 g/cm³ (25 °C)
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD00000707
Núm. CAS: 375-16-6
EINECS: 206-785-8
UN: 3265
ADR: 8,II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=b5a6a73240ca4528cbda7cfc5eee8037b76ef018&vid=cfec4481e8f1f886f7b38c0f83db98ecc6647056&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Purity (GC) min. 95.0 %