3-Amino-9-etil-carbazol (AEC) ≥90.0% (by HPLC, titration analysis) for biochemical research
Proveedor: TCI
Peligro
A2167-1G A2167-5G
TCIAA2167-1GEA 23 EUR
TCIAA2167-1G TCIAA2167-5G
3-Amino-9-etil-carbazol (AEC) ≥90.0% (by HPLC, titration analysis) for biochemical research
3-Amino-9-etil-carbazol (AEC)
Formula: C₁₄H₁₄N₂
Pto. de fusión: 113…114 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00004964
Núm. CAS: 132-32-1
EINECS: 205-057-7
UN: 2811
ADR: 6.1,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=baba704ce8709af5f358fe01fa6d8c9dd475b1b2&vid=115eabc0cd5bc5bf0adf301f697a2825df7f9d92&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Light yellow to Brown to Dark green powder to crystal
Purity (HPLC) min. 90.0 area%
Purity (Nonaqueous Titration) min. 90.0 %
Peroxidase detection test to pass test