2-Aminoadamantano clorhidrato ≥99.0% (by titrimetric analysis)
Proveedor: TCI
Atención
Sinónimos: 2-Aminoadamantane hydrochloride, Tricyclo[3.3.1.1(3,7)]dec-2-ylamine hydrochloride, 2-Adamantanamine hydrochloride, Adamantan-2-amine hydrochloride, 2-Aminotricyclo[3.3.1.1(3,7)]decane hydrochloride, 2-Adamantanammonium chloride
A0718-25G A0718-5G
TCIAA0718-25GEA 226 EUR
TCIAA0718-25G TCIAA0718-5G
2-Aminoadamantano clorhidrato ≥99.0% (by titrimetric analysis)
2-Adamantylamine hydrochloride
Formula: C₁₀H₁₈ClN
MW: 187,71 g/mol
Pto. de fusión: 300 °C
Número MDL: MFCD00074743
Núm. CAS: 10523-68-9
EINECS: 234-074-2
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=09f53eb5afa82a5de3bee7c300793b51a21fe973&vid=09f53eb5afa82a5de3bee7c300793b51a21fe973&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (Argentmetric Titration) min. 99.0 %
Solubility in Water very faint turbidity