4-Etil-2-metoxifenol ≥98.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Atención
Sinónimos: 4-Etilguayacol
E0353-25ML E0353-5ML
TCIAE0353-25MLEA 118 EUR
TCIAE0353-25ML TCIAE0353-5ML
4-Etil-2-metoxifenol ≥98.0% (por GC)
4-Etil-2-metoxifenol
Formula: C₉H₁₂O₂
MW: 152.19 g/mol
Pto. Ebullición: 235°C
Pto. de inflamación: 108°C
Número MDL: MFCD00038714
Núm. CAS: 2785-89-9
EINECS: 220-500-4
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=0dc4564a3754fa4d791a2e07165d46a9fb35e178&vid=0dc4564a3754fa4d791a2e07165d46a9fb35e178&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Colorless to Light yellow to Light orange clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %