2,3-Dimetilciclohexanol ≥98.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Sinónimos: 2,3-Dimethylcyclohexanol
D1660-25ML D1660-5ML
TCIAD1660-25MLEA 159 EUR
TCIAD1660-25ML TCIAD1660-5ML
2,3-Dimetilciclohexanol ≥98.0% (por GC)
2,3-Dimetilciclohexanol
Formula: C₈H₁₆O
Pto. Ebullición: 181°C
Densidad: 0,93 g/cm³ (20 °C)
Pto. de inflamación: 66°C
Número MDL: MFCD00001444
Núm. CAS: 1502-24-5
EINECS: 216-121-9
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=69c532cd32041e61a7abbebac0e59cdd3dd3008b&vid=69c532cd32041e61a7abbebac0e59cdd3dd3008b&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 % (total of isomers)