Metiletilcetona ≥99.0% (por GC) para espectrofotometría
Proveedor: TCI
Peligro
Sinónimos: MEK, 2-Butanona, Etilmetilcetona, Butanona
E0140-25ML E0140-500ML
TCIAE0140-25MLEA 17 EUR
TCIAE0140-25ML TCIAE0140-500ML
Metiletilcetona ≥99.0% (por GC) para espectrofotometría
Metiletilcetona
Formula: C₂H₅COCH₃
MW: 72.11 g/mol
Pto. Ebullición: 79°C
Pto. de fusión: -86
Pto. de inflamación: –9°C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00011648
Núm. CAS: 78-93-3
EINECS: 201-159-0
UN: 1193
ADR: 3 II
IR: 01-2119457290-43
Índice Merck: 14,06072
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=8ba87a9d04d7837fa5f381a9beed7cf58762ed43&vid=bc8fe7d0ef695c38fb6d1600610ea423f92afd07&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Colorless clear liquid
Purity (GC) min. 99.0 %
Absorbance (330nm) max. 1.000
Absorbance (340nm) max. 0.100
Absorbance (350nm) max. 0.020