Acetoína ≥98.0% (por GC) (May exist as crystalline dimer)
Proveedor: TCI
|
Atención
|
H0225-25G
H0225-500G
TCIAH0225-25GEA
25
EUR
TCIAH0225-25G
TCIAH0225-500G
Acetoína ≥98.0% (por GC) (May exist as crystalline dimer)
Acetoína
Formula:
C₄H₈O₂ Pto. Ebullición: 144°C Pto. de fusión: 20 °C Densidad: 0,998 g/cm³ (20 °C) Pto. de inflamación: 46°C Temperatura de almacenaje: Nevera |
Número MDL:
MFCD00004521 Núm. CAS: 513-86-0 EINECS: 208-174-1 UN: 2621 ADR: 3,III Índice Merck: 14,00064 |
|
Resultados test especificaciones
Appearance | White to Light yellow powder to crystal |
Purity (GC) | min. 98.0 % |