4-(Metiltio)butanona ≥97.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Sinónimos: 4-Methylthio-2-butanone
M2031-25G M2031-5G
TCIAM2031-25GEA 86 EUR
TCIAM2031-25G TCIAM2031-5G
4-(Metiltio)butanona ≥97.0% (por GC)
4-(Metiltio)butanona
Formula: C₅H₁₀OS
Pto. Ebullición: 106°C
Pto. de inflamación: 72°C
Número MDL: MFCD00040029
Núm. CAS: 34047-39-7
EINECS: 251-810-8
ADR: 9,
Order Now
Resultados test especificaciones
Purity (GC) min. 97.0 %