Tetraacetato de plomo ≥96.0% (by titrimetric analysis) (contains Acetic Acid)
Proveedor: TCI
Peligro
Sinónimos: Plomo (IV) acetato
L0021-25G L0021-500G
TCIAL0021-25GEA 53 EUR
TCIAL0021-25G TCIAL0021-500G
Tetraacetato de plomo ≥96.0% (by titrimetric analysis) (contains Acetic Acid)
Tetraacetato de plomo
Formula: (H₃CCOO)₄Pb
MW: 443.38 g/mol
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD00008693
Núm. CAS: 546-67-8
EINECS: 208-908-0
UN: 3087
ADR: 5.1 III
Índice Merck: 14,05423
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=1d2baa2454f3fed03ec227df6aad5378dd3cff5c&vid=99bc5581abd632c1308d35bbc90594d65816329b&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (Iodometric Titration) min. 96.0 %