3-Cloro-1-iodopropano ≥98.0% (por GC) estabilizado
Proveedor: TCI
|
Atención
|
Sinónimos:
1-Cloro-3-iodopropano
Estabilización:
Stabilised with copper chip
C1037-25G
C1037-5G
TCIAC1037-25GEA
99
EUR
TCIAC1037-25G
TCIAC1037-5G
3-Cloro-1-iodopropano ≥98.0% (por GC) estabilizado
3-Cloro-1-iodopropano
Formula:
C₃H₆ClI MW: 204,44 g/mol Pto. Ebullición: 171°C Densidad: 1,904 g/cm³ (20 °C) Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00001096 Núm. CAS: 6940-76-7 EINECS: 230-088-8 |
Resultados test especificaciones
Appearance | Colorless to Light orange to Yellow clear liquid |
Purity (GC) | min. 98.0 % |
Learn more
About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...