1,1,1-Trifluoro-2,4-pentanodiona ≥98.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Atención
Sinónimos: 1,1,1-Trifluoropentane-2,4-dione, 1,1,1-Trifluoro-2,4-pentanedione
T0434-100G T0434-25G
TCIAT0434-100GEA 192 EUR
TCIAT0434-100G TCIAT0434-25G
1,1,1-Trifluoro-2,4-pentanodiona ≥98.0% (por GC)
1,1,1-Trifluoro-2,4-pentanodiona
Formula: C₅H₅F₃O₂
Pto. Ebullición: 101°C
Densidad: 1,28 g/cm³ (20 °C)
Pto. de inflamación: 26°C
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD00000427
Núm. CAS: 367-57-7
EINECS: 206-698-5
UN: 1224
ADR: 3,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=115ace5a8d5a94df35b603679a20fcc8daef0060&vid=546d01c6fbc823213db03b8c9fd1ebb4e7c8dcd3&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %