Nonafluoro-4-iodobutano ≥98.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Atención
Sinónimos: Nonafluoro-1-iodobutano, 1,1,1,2,2,3,3,4,4-Nonafluoro-4-iodobutano
N0499-25G N0499-500G N0499-100G
TCIAN0499-25GEA 36 EUR
TCIAN0499-25G TCIAN0499-500G TCIAN0499-100G
Nonafluoro-4-iodobutano ≥98.0% (por GC)
Nonafluoro-4-iodobutano
Formula: C₄F₉I
Pto. Ebullición: 67°C
Pto. de fusión: –2 °C
Densidad: 2,0497 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00001062
Núm. CAS: 423-39-2
EINECS: 207-025-8
ADR: 9,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=43953aab63e8baf3604a1d7ac50ddf8967ffbe1c&vid=fbb35dae343a0056fec64c77248ffeb441e372e1&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Colorless to Light yellow to Red clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %