1-Iodotridecafluorohexano ≥98.0% (por GC)
Proveedor: TCI
|
Atención
|
Sinónimos:
1,1,1,2,2,3,3,4,4,5,5,6,6-Tridecafluoro-6-iodohexano
T1098-25G
T1098-5G
TCIAT1098-25GEA
47
EUR
TCIAT1098-25G
TCIAT1098-5G
1-Iodotridecafluorohexano ≥98.0% (por GC)
1-Iodotridecafluorohexano
Formula:
C₆F₁₃I MW: 445,95 g/mol Pto. Ebullición: 117°C Pto. de fusión: –45 °C Densidad: 2,0564 g/cm³ (20 °C) Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00001063 Núm. CAS: 355-43-1 EINECS: 206-586-6 |
Resultados test especificaciones
Appearance | Colorless to Red to Green clear liquid |
Purity (GC) | min. 98.0 % |
Learn more
About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...