Heptafluoro-1-iodopropano ≥95.0% (por GC) estabilizado
Proveedor: TCI
Atención
Sinónimos: 1,1,2,2,3,3,3-Heptafluoro-1-iodopropano
Estabilización: Stabilised with copper chip
H0596-25G H0596-5G
TCIAH0596-25GEA 412 EUR
TCIAH0596-25G TCIAH0596-5G
Heptafluoro-1-iodopropano ≥95.0% (por GC) estabilizado
Heptafluoro-1-iodopropano
Formula: C₃F₇I
MW: 295,93 g/mol
Pto. Ebullición: 41°C
Pto. de fusión: –95 °C
Densidad: 2,1306 g/cm³ (0 °C)
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD00001061
Núm. CAS: 754-34-7
EINECS: 212-045-5
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=acbfc5cdc81ebccd76ad1e5fec1d939a63331cf1&vid=48b5cd064be3137afabc18d0a1b737e4abf7a790&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Colorless to Light yellow to Light red clear liquid
Purity (GC) min. 95.0 %