1-Iodobutano ≥98.0% (por GC) estabilizado
Proveedor: TCI
Atención
Estabilización: Stabilised with copper chip
I0055-25G I0055-500G
TCIAI0055-25GEA 29 EUR
TCIAI0055-25G TCIAI0055-500G
1-Iodobutano ≥98.0% (por GC) estabilizado
1-Iodobutano
Formula: C₄H₉I
Pto. Ebullición: 130°C
Pto. de fusión: –103 °C
Densidad: 1,616 g/cm³ (20 °C)
Pto. de inflamación: 49°C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00001098
Núm. CAS: 542-69-8
EINECS: 208-824-4
UN: 1993
ADR: 3,III
Índice Merck: 14,01573
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=723ae0732ef9a14c17dda4d1534ab6a3284ab08b&vid=e423323ae1d40e0e7e3db0b6024898411a874fd9&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %