1-Yododecano ≥96.0% (por GC) estabilizado
Proveedor: TCI
Atención
Estabilización: Stabilised with copper chip
I0494-25G I0494-250G
TCIAI0494-25GEA 31 EUR
TCIAI0494-25G TCIAI0494-250G
1-Yododecano ≥96.0% (por GC) estabilizado
1-Yododecano
Formula: C₁₀H₂₁I
Pto. Ebullición: 132°C
Pto. de fusión: –16,3 °C
Densidad: 1,257 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00001085
Núm. CAS: 2050-77-3
EINECS: 218-104-1
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=c5da403a20df291949a8e190f416d7eddc593369&vid=c1569cf257611bf62233757fbb98dff45336ab22&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Colorless to Light yellow to Light red clear liquid
Purity (GC) min. 96.0 %