2-Iodobutano ≥98.0% (por GC) estabilizado
Proveedor: TCI
Atención
Sinónimos: 2-Butyl iodide, sec-Butyl iodide
Estabilización: Stabilised with copper chip
B1093-25G B1093-500G
TCIAB1093-25GEA 32 EUR
TCIAB1093-25G TCIAB1093-500G
2-Iodobutano ≥98.0% (por GC) estabilizado
2-Iodobutano
Formula: C₄H₉I
MW: 184,02 g/mol
Pto. Ebullición: 120°C
Pto. de fusión: –104 °C
Densidad: 1,6263 g/cm³ (0 °C)
Pto. de inflamación: 24°C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00001072
Núm. CAS: 513-48-4
EINECS: 208-163-1
UN: 2390
ADR: 3,II
Índice Merck: 14,01574
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=227f0539864d0acece68e48d5cb6a315675962e7&vid=faa576e97f835b34645ff79d69457df11f6620b1&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Colorless to Red to Green clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %