2-Iodopropano ≥99.0% (por GC) estabilizado
Proveedor: TCI
Atención
Sinónimos: Isopropyl iodide
Estabilización: Stabilised with copper chip
I0069-25G I0069-500G I0069-100G
TCIAI0069-25GEA 26 EUR
TCIAI0069-25G TCIAI0069-500G TCIAI0069-100G
2-Iodopropano ≥99.0% (por GC) estabilizado
2-Iodopropano
Formula: C₃H₇I
Pto. Ebullición: 90°C
Pto. de fusión: -90°C
Densidad: 1,7 g/cm³ (20 °C)
Pto. de inflamación: 42°C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00001071
Núm. CAS: 75-30-9
EINECS: 200-859-3
UN: 2392
ADR: 3,III
Índice Merck: 14,05214
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=ec788505b6846ad10a477ebbf13f4c3d745af374&vid=d917a9e77fbba469f538fd38c0a44b97e8cbe9ee&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Purity (GC) min. 99.0 %