Diyodometano ≥98.0% (por GC) estabilizado
Proveedor: TCI
Peligro
Sinónimos: Metileno yoduro
Estabilización: Stabilised with copper chip
D0610-25G D0610-500G D0610-100G
TCIAD0610-25GEA 46 EUR
TCIAD0610-25G TCIAD0610-500G TCIAD0610-100G
Diyodometano ≥98.0% (por GC) estabilizado
Diyodometano
Formula: CH₂I₂
MW: 267.84 g/mol
Pto. Ebullición: 181°C
Pto. de fusión: 6
Pto. de inflamación: 110 (copa cerrada)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00001079
Núm. CAS: 75-11-6
EINECS: 200-841-5
UN: 1760
ADR: 8 III
Índice Merck: 14,06066
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=4caa43e8a665215f5024e1f94307bad4a5222e65&vid=cc6d17b4b6bf28d0a060f8de2f6ed17282eb530b&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Light orange to Yellow to Green clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %