Iodoetano ≥99.0% (por GC) estabilizado
Proveedor: TCI
Atención
Sinónimos: Etilo ioduro
Estabilización: Stabilised with copper chip
I0058-25G I0058-500G I0058-100G
TCIAI0058-25GEA 17 EUR
TCIAI0058-25G TCIAI0058-500G TCIAI0058-100G
Iodoetano ≥99.0% (por GC) estabilizado
Iodoetano
Formula: C₂H₅I
MW: 155.97 g/mol
Pto. Ebullición: 72°C
Pto. de fusión: -108
Pto. de inflamación: 53
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00001091
Núm. CAS: 75-03-6
EINECS: 200-833-1
UN: 1993
ADR: 3 III
Índice Merck: 14,03813
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=7e48e4bcb15ac1ed1ccf70456be7db3a395e1a2a&vid=f37759a6600e2984fc741960a8d92b8af8b35ba0&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 99.0 %