2-Iodoetanol ≥98.0% (por GC) estabilizado
Proveedor: TCI
Peligro
Estabilización: Stabilised with copper chip
I0391-25G I0391-5G
TCIAI0391-25GEA 58 EUR
TCIAI0391-25G TCIAI0391-5G
2-Iodoetanol ≥98.0% (por GC) estabilizado
2-Iodoetanol
Formula: C₂H₅IO
Pto. Ebullición: 85°C
Densidad: 2,202 g/cm³ (20 °C)
Pto. de inflamación: 65°C
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD00002830
Núm. CAS: 624-76-0
EINECS: 210-861-6
UN: 2810
ADR: 6.1,II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=2b6208c50035576668f085b154fe464b901bd2d3&vid=2b6208c50035576668f085b154fe464b901bd2d3&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Colorless to Light orange to Yellow clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %