2-Propanol ≥99.5% (por GC) para espectrofotometría
Proveedor: TCI
Peligro
I0164-100ML I0164-500ML
TCIAI0164-100MLEA 16 EUR
TCIAI0164-100ML TCIAI0164-500ML
2-Propanol ≥99.5% (por GC) para espectrofotometría
2-Propanol
Formula: (CH₃)₂CHOH
Pto. Ebullición: 82°C
Pto. de fusión: –89 °C
Densidad: 0,786 g/cm³ (20 °C)
Pto. de inflamación: 15°C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00011674
Núm. CAS: 67-63-0
EINECS: 200-661-7
UN: 1219
ADR: 3,II
IR: 01-2119457558-25
Índice Merck: 14,05208
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=2ef0a3050bc3fd54fa52c35e004090bd986d097f&vid=695ce94126a68bd2a2e0e9965b4f910241212a78&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Colorless clear liquid
Purity (GC) min. 99.5 %
Absorbance (210nm) max. 0.800
Absorbance (220nm) max. 0.400
Absorbance (230nm) max. 0.200