Glicerina ≥99.0% (por GC) matrix for FABMS and liquid SIMS
Proveedor: TCI
|
Atención
|
S0373-1G
S0373-10G
TCIAS0373-1GEA
16
EUR
TCIAS0373-1G
TCIAS0373-10G
Glicerina ≥99.0% (por GC) matrix for FABMS and liquid SIMS
Glicerina
Formula:
HOCH₂CH(OH)CH₂OH Pto. Ebullición: 290°C Pto. de fusión: 18,6 °C Densidad: 1,26 g/cm³ (20 °C) Pto. de inflamación: 177°C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00004722 Núm. CAS: 56-81-5 EINECS: 200-289-5 Índice Merck: 14,04484 |
|
Resultados test especificaciones
Appearance | Colorless to Almost colorless clear liquid |
Purity (GC) | min. 99.0 % |