Sodio dodecilsulfato (SDS) ≥97.0% (by GC, titration analysis)
Proveedor: TCI
Atención
D1403-25G D1403-500G
TCIAD1403-25GEA 19 EUR
TCIAD1403-25G TCIAD1403-500G
Sodio dodecilsulfato (SDS) ≥97.0% (by GC, titration analysis)
Sodio dodecilsulfato (SDS)
Formula: CH₃(CH₂)₁₁OSO₃Na
Pto. de fusión: 207°C
Densidad: 1,1 g/cm³ (20 °C)
Pto. de inflamación: ≥ 100 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00036175
Núm. CAS: 151-21-3
EINECS: 205-788-1
ADR: 4.1,II
Índice Merck: 14,08636
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=38f0929c97ab1c86d41ac28c906e7b67b678873f&vid=071d621c42ae42a23801f880f3a9fed48ab461e3&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Orange to Green powder to crystaline
Purity (GC) min. 97.0 %
Purity (Neutralization back titration) min. 97.0 %
Average molecular weight 287 to 292