2,4-Hexadieno (Mezcla de isómeros) ≥95.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Peligro
Sinónimos: Hexa-2,4-dieno
H0336-25ML H0336-5ML
TCIAH0336-25MLEA 375 EUR
TCIAH0336-25ML TCIAH0336-5ML
2,4-Hexadieno (Mezcla de isómeros) ≥95.0% (por GC)
2,4-Hexadieno
Formula: C₆H₁₀
MW: 82,15 g/mol
Pto. Ebullición: 83°C
Pto. de fusión: –79 °C
Densidad: 0,7156 g/cm³ (20 °C)
Pto. de inflamación: -8°C
Número MDL: MFCD00009297
Núm. CAS: 592-46-1
EINECS: 209-757-3
UN: 2458
ADR: 3,II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=3511f435fcd3f71f8178f2e737208975aef6dab0&vid=59a53fafffb63763d4ac2c8759590aa15546aa81&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 95.0 % (total of isomer)