5,6,11,12-Tetrafenilnaftaceno ≥99.0% (por GC), purified by sublimation
Proveedor: TCI
T2233-1G T2233-250MG
TCIAT2233-1GEA 189 EUR
TCIAT2233-1G TCIAT2233-250MG
5,6,11,12-Tetrafenilnaftaceno ≥99.0% (por GC), purified by sublimation
5,6,11,12-Tetrafenilnaftaceno
Formula: C₄₂H₂₈
Pto. de fusión: 331°C
Número MDL: MFCD00003703
Núm. CAS: 517-51-1
EINECS: 208-242-0
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=a327e93b62cb28dc86f35003e48c32a69762fa46&vid=eb4ac8be840a321473efd01ca18122ddf9ac092a&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Light yellow to Brown powder to crystal
Purity (GC) min. 99.0 %