3-Aminopropino clorhidrato ≥98.0% (by total nitrogen and titration analysis)
Proveedor: TCI
Peligro
P0990-25G P0990-5G
TCIAP0990-25GEA 271 EUR
TCIAP0990-25G TCIAP0990-5G
3-Aminopropino clorhidrato ≥98.0% (by total nitrogen and titration analysis)
3-Aminopropino clorhidrato
Formula: C₃H₆ClN
Pto. de fusión: 178…179 °C
Número MDL: MFCD00012907
Núm. CAS: 15430-52-1
EINECS: 239-440-5
UN: 2811
ADR: 6.1,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=3e7b93e11b01c5d9aae6246da87ce6e678fd3e87&vid=3e7b93e11b01c5d9aae6246da87ce6e678fd3e87&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Light yellow powder to crystal
Purity (with Total Nitrogen) min. 98.0 %
Purity (Argentmetric Titration) min. 98.0 %
Melting point 175.0 to 180.0 deg-C
Solubility in Water almost transparency