3-Fenil-1-propino ≥95.0% (por GC) estabilizado
Proveedor: TCI
Peligro
Sinónimos: 2-Propinilbenceno
Estabilización: estabilizado con BHT/Ionol
P1956-1G P1956-5G
TCIAP1956-1GEA 44 EUR
TCIAP1956-1G TCIAP1956-5G
3-Fenil-1-propino ≥95.0% (por GC) estabilizado
3-Fenil-1-propino
Formula: C₉H₈
Pto. Ebullición: 75°C
Pto. de inflamación: 52°C
Número MDL: MFCD00134431
Núm. CAS: 10147-11-2
UN: 3295
ADR: 3,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=7258d0c305b5234f07f80d99010523e42e0c3a68&vid=7258d0c305b5234f07f80d99010523e42e0c3a68&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Colorless to Light orange to Yellow clear liquid
Purity (GC) min. 95.0 %