1-Iodo-2-metilpropano ≥97.0% (por GC) estabilizado
Proveedor: TCI
Peligro
Sinónimos: Isobutyliodide
Estabilización: Stabilised with copper chip
I0322-25ML I0322-250ML
TCIAI0322-25MLEA 55 EUR
TCIAI0322-25ML TCIAI0322-250ML
1-Iodo-2-metilpropano ≥97.0% (por GC) estabilizado
1-Iodo-2-metilpropano
Formula: C₄H₉I
Pto. Ebullición: 121°C
Pto. de fusión: –90,7 °C
Densidad: 1,605 g/cm³ (20 °C)
Pto. de inflamación: 0°C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00001084
Núm. CAS: 513-38-2
EINECS: 208-160-5
UN: 2391
ADR: 3,II
Índice Merck: 14,05144
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=91e1ef391dc005438210cc6e0f42711a4ee6db63&vid=630c009a593566e9689b96d6e2a0aba765e77d6e&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Colorless to Brown clear liquid
Purity (GC) min. 97.0 %