3-Iodopropeno ≥98.0% (por GC) estabilizado
Proveedor: TCI
Peligro
Estabilización: Stabilised with copper chip
I0070-25G I0070-5G
TCIAI0070-25GEA 265 EUR
TCIAI0070-25G TCIAI0070-5G
3-Iodopropeno ≥98.0% (por GC) estabilizado
3-Iodopropeno
Formula: C₃H₅I
Pto. Ebullición: 102°C
Pto. de fusión: –99°C
Densidad: 1,832 g/cm³ (20 °C)
Pto. de inflamación: 16°C
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD00001094
Núm. CAS: 556-56-9
EINECS: 209-130-4
UN: 1723
ADR: 3,II
Índice Merck: 14,00294
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=db514a546d8fff5ac4689b33f3d71d2f371caf60&vid=db514a546d8fff5ac4689b33f3d71d2f371caf60&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Brown to Dark purple clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %