9-(Clorometil)antraceno ≥97.0% (by titrimetric analysis) for HPLC labeling
Proveedor: TCI
Peligro
A5502-1G A5502-5G
TCIAA5502-1GEA 32 EUR
TCIAA5502-1G TCIAA5502-5G
9-(Clorometil)antraceno ≥97.0% (by titrimetric analysis) for HPLC labeling
9-(Clorometil)antraceno
Formula: C₁₅H₁₁Cl
Pto. Ebullición: 371 °C (1013 hPa)
Pto. de fusión: 142 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00001263
Núm. CAS: 24463-19-2
EINECS: 246-274-7
UN: 3261
ADR: 8,II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=9f7da07c43220ec5e6b5bea4ad7aa8805459760a&vid=56bccbca3475afcdd36a88ea1252d6749f076c77&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Light yellow to Yellow to Orange powder to crystal
Purity (Argentmetric Titration) min. 97.0 %
Melting point 138.0 to 142.0 deg-C