2-Metilprop-2-en-1-ol ≥98.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Atención
Sinónimos: 3-Hydroxy-2-methylpropene, 2-Methyl-2-propen-1-ol, 2-Methyl allyl alcohol, 2-Methylprop-2-en-1-ol
M0091-25ML M0091-5ML M0091-500ML
TCIAM0091-25MLEA 47 EUR
TCIAM0091-25ML TCIAM0091-5ML TCIAM0091-500ML
2-Metilprop-2-en-1-ol ≥98.0% (por GC)
2-Metilprop-2-en-1-ol
Formula: C₄H₈O
MW: 72,11 g/mol
Pto. Ebullición: 113°C
Pto. de inflamación: 33°C
Número MDL: MFCD00004737
Núm. CAS: 513-42-8
EINECS: 208-161-0
UN: 2614
ADR: 3,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=743eb46424e2b01f7b1153ac3de25245856a5ec4&vid=743eb46424e2b01f7b1153ac3de25245856a5ec4&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %